所有图片(2)
GF96885387
powder, 45 max. part. size (micron), weight 10 g, purity 95.0+%
别名:
HF006010
Empirical Formula (Hill Notation):
Hf
CAS号:
分子量:
178.49
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
测定
95.0+ %
形式
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 968-853-87
电阻率
29.6 μΩ-cm, 0°C
重量
10 g
最大零件尺寸
45 (micron)
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
密度
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)