主要文件
Y906514
Sigma-Aldrich
阀门
High Pressure, brass diaphragm, 1/4 in. NPT straight path, external
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12142200
NACRES:
NA.12
材料
brass diaphragm
品質等級
參數
3000 psi max. pressure
長度
2.387 in.
重量
225 g
接頭
1/4 in. NPT straight path, external
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)