Merck
Z168769
不锈钢镊子
Reverse action
登录查看公司和协议定价
eCl@ss:
32035504
长度
5 in.
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
Z168793Z225592Z168726
vibrant-m
Z168769
不锈钢镊子
vibrant-m
Z168793
不锈钢镊子
vibrant-m
Z225592
不锈钢镊子
vibrant-m
Z168726
不锈钢镊子
一般描述
with sharp, smooth points, normally closed, easily opens with finger pressure
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 10
1 of 10
不锈钢镊子 Fine tip, straight
Z168777
不锈钢镊子
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer
不锈钢镊子 Specimen, L 8 in.
Z225606
不锈钢镊子
通用镊子工具盒 5 tweezers in a vinyl pouch, pkg of 1 set
Sigma-Aldrich
Z162507
通用镊子工具盒
不锈钢镊子 Specimen, L 4 1/2 in.
Z168726
不锈钢镊子
Dressing tissue forceps L 6 in.
F4267
Dressing tissue forceps
Dressing tissue forceps L 8 in.
F4392
Dressing tissue forceps
Micro-dissecting forceps curved
Sigma-Aldrich
F4142
Micro-dissecting forceps
Bayonet forceps stainless steel
F2394
Bayonet forceps
不锈钢镊子 Specimen, L 10 in.
Z225614
不锈钢镊子