Merck
Z193208
Micro spatulas
Curved at one end with knob at the other end, L 5 1/12 in. (140 mm)
登录查看公司和协议定价
NACRES:
NB.35
物料
stainless steel
包装
pkg of 2 ea
长度
5 1/12 in. (140 mm)
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
Z193216Z513369Z513393
vibrant-m
Z193208
Micro spatulas
vibrant-m
Z193216
Micro spatulas
vibrant-m
Z513369
Micro spatulas
vibrant-m
Z513393
Micro spatulas
L
5 1/12 in. (140 mm)
L
6 1/2 in. (165 mm)
L
8 in. (203 mm)
L
6 1/2 in. (165 mm)
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 12 ea
一般描述
Curved, square-cut, sharpened tip (3 mm wide) at one end, with small knob at the other end.
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 5
1 of 5
Lab Spatula Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm
HS15909
Lab Spatula
Micro spatulas flat rounded/tapered PTFE coated ends, L 7 5/8 in. (190 mm)
Z513334
Micro spatulas
Micro spatulas flat rounded/tapered ends, L 8 in. (203 mm)
Sigma-Aldrich
Z513369
Micro spatulas
Lab spoons nickel-stainless steel, L 9 in.
Sigma-Aldrich
Z282774
Lab spoons