Merck
Z265977
Dissecting scissors
L 4 1/2 in., Sharp, straight
登录查看公司和协议定价
长度
4 1/2 in.
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
Z168750Z265993F3767
vibrant-m
Z265977
Dissecting scissors
vibrant-m
Z168750
不锈钢镊子
vibrant-m
Z265993
Dissecting scissors
vibrant-m
F3767
Micro-dissecting forceps
一般描述
Stainless steel dissecting instruments
应用
Dissecting scissors have been used to cut the stem of Arabidopsis during the separation of the male gametophyte.
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 9
1 of 9
不锈钢镊子 Dissecting
Z168793
不锈钢镊子
不锈钢镊子 Fine tip, straight
Z168777
不锈钢镊子
不锈钢镊子 Specimen, L 4 1/2 in.
Z168726
不锈钢镊子
不锈钢镊子 Fine tip, curved
Z168785
不锈钢镊子
Scissor-handle forceps Halstead mosquito, straight, L 5 in.
Z168815
Scissor-handle forceps
Scissor-handle forceps Specimen, straight, L 10 1/4 in.
Sigma-Aldrich
Z168807
Scissor-handle forceps
不锈钢镊子 Medium tip, curved
Z168696
不锈钢镊子
Scissor-handle forceps Halstead mosquito, curved, L 5 in.
Z168823
Scissor-handle forceps
Scalpel handles No. 3, stainless steel
Sigma-Aldrich
S2896
Scalpel handles