Merck
Z412619
Ultrasonic processor 130 W
AC/DC input 220 V AC
别名:
Ultrasonic Homogenizer, Ultrasonic Mixer
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
关于此项目
NACRES:
NB.74
UNSPSC Code:
41101500
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
feature
CE compliant
manufacturer/tradename
Sonics & Materials VCX130-220V
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
General description
  • 20 kHz
  • Digital wattmeter
  • Full function pulser, off cycle 1s, on cycle variable from 1 to 10s
  • Electronic timer, variable from 1 to 10 hour.
  • Variable output control
  • Automatic tuning
For processing medium volume samples from 150 μL to 150 mL. Unit has a piezoelectric converter and a footswitch connector. Shipped ready for operation with titanium probe 138 mm L × 6 mm tip diam., tool kit, and instruction manual.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)