Merck
Z511463
超声处理器,500W/750W
750W, AC/DC input 220 V AC, Schuko plug
别名:
sonicator, ultra sonicator, ultrasonic homogenizer
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
1 EA
$11,340.00
$11,340.00
请联系客服了解存货情况
关于此项目
NACRES:
NB.74
UNSPSC Code:
41101519
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
feature
CE compliant
manufacturer/tradename
Sonics & Materials VCX750-220V
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
Z509302Z511471Z764736
manufacturer/tradename
Sonics & Materials VCX750-220V
manufacturer/tradename
Sonics & Materials VCX750-110V
manufacturer/tradename
Sonics & Materials VCX500-220V
manufacturer/tradename
Sonics & Materials VCX-750UK-220V
feature
CE compliant
feature
-
feature
CE compliant
feature
CE compliant
General description
VCX 750是强大的多功能超声波液体处理器。仪器系统通过搭配不同附件,适合各种应用的各种样品类型和体积处理。VCX 750以微处理器控制,可编制。直观屏幕显示方便使用和浏览。750瓦电源适配我们最大的探头和附件组合装。系统提供标准1/2"直径探头(50 – 250mL体积),配有可换尖端。
  • 自动调谐和频率控制
  • 1°C至100°C的集成温度控制
  • 最多可存贮10个程序
  • 实时显示
  • 1秒至10小时定时功能
  • 标准装箱配置包括1/2英寸(13 mm)探头(630-0220)(配有可换尖端)、工具箱和操作手册
应用:
细菌、孢子和组织中的细胞破碎;加速催化反应;从有机来源中提取血清、毒素、酶和病毒;溶解难溶化合物;乳化至0.01 mm;均质液体;显微镜样品制备和粒度分析。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
相关内容
This thematic issue focuses on the emerging applications of nanomaterials. Nanomaterials are defined as substances with at least one dimension smaller than 100 nm.