Merck
Z609749
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 1.5 mm × 3.0 mm, L 10 m
Slide 1 of 1
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$114.00
$114.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$114.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41105108
NACRES:
NB.35
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
$114.00
请联系客服了解存货情况
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
包裝
pkg of 10 m
製造商/商標名
Bohlender
存貨情形
not available in USA and Canada
內徑 × 內徑
1.5 mm × 3.0 mm
長度
10 m
牆體尺寸
0.75 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
Z609803Z609781Z609706
packaging
pkg of 10 m
packaging
pkg of 10 m
packaging
pkg of 10 m
packaging
pkg of 10 m
manufacturer/tradename
Bohlender
manufacturer/tradename
Bohlender
manufacturer/tradename
Bohlender
manufacturer/tradename
Bohlender
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
I.D. × O.D.
1.5 mm × 3.0 mm
I.D. × O.D.
6.0 mm × 8.0 mm
I.D. × O.D.
4.35 mm × 6.35 mm
I.D. × O.D.
0.5 mm × 1.0 mm
L
10 m
L
10 m
L
10 m
L
10 m
wall size
0.75 mm
wall size
1.0 mm
wall size
1.0 mm
wall size
0.25 mm
法律資訊
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)