Merck
Z742915
Liquinox® 无磷液体洗涤剂
947 mL packs
别名:
USDA authorized detergent, anionic detergent, biodegradable cleaner, free rinsing cleaner, ultrasonic detergent
Slide 1 of 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
47131800
NACRES:
NB.34
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
价格与库存信息目前不能提供
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
包裝
pkg of 12x × 947 mL
pkg of 947 mL
製造商/商標名
Alconox, Inc. 1232 (12 x 947 ML)
Alconox, Inc. 1232-1 (947 ML)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
Z742928Z742916Z742920
packaging
pkg of 12x × 947 mL
packaging
pkg of 3.8 L, pkg of 4 × 3.8 L
packaging
pkg of 3.8 L, pkg of 4 × 3.8 L
packaging
package of 3.8 L, pkg of 4 × 3.8 L
manufacturer/tradename
Alconox, Inc. 1232 (12 x 947 ML)
manufacturer/tradename
Alconox, Inc. 2301 (4 x 3.8 L), Alconox, Inc. 2301-1 (3.8 L)
manufacturer/tradename
Alconox, Inc. 1201 (4 x 3.8 L), Alconox, Inc. 1201-1 (3.8 L)
manufacturer/tradename
Alconox, Inc. 1601 (4 x 3.8 L), Alconox, Inc. 1601-1 (3.8 L)
一般說明
浓缩阴离子洗涤剂,用于手动和超声波清洗。免费冲洗,为您提供可靠的结果,不含干扰残留物。极其温和,完全溶于硬水和软水。美国农业部授权。稀释 1:100。pH 8.5
法律資訊
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)