Merck
跳至
17-10086
EZ-Magna ChIP®A/G染色质免疫沉淀试剂盒
Single day chromatin immunoprecipitation (ChIP) kit containing all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using magnetic A/G beads. Control primers included.
别名:
Magnetic ChIP Kit, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
包装规格货号是否有货价格
关于此项目
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32161000
价格与库存信息目前不能提供
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Level
manufacturer/tradename
Magna ChIP®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
dry ice
General description
不同于耗力耗时的标准ChIP方案,Magna ChIP试剂盒方案可以将ChIP实验的时间从3天减少至1天。另外,Magna ChIP更小的反应体积增加了ChIP反应中抗体的相对浓度,从而减少了ChIP反应中抗体和剪切染色质的用量。最后,因为这种试剂盒使用蛋白A和蛋白G磁珠的混合物,可以使用比蛋白A或G单用更广范的抗体亚型。该试剂盒可以兼容更多的抗体,避免了基于免疫沉淀实验的需要而购买不同的蛋白A或蛋白G的试剂盒。因为Magna ChIP试剂盒使用的是磁珠,它们与自动化高通量平台兼容,因此可以同步进行大批量的ChIP反应。特性 & 优点:
  • 基于磁珠的快速实验方案可在短短 1 天内完成 ChIP
  • 蛋白质 A+G 微珠混合物可以使用比单独 A 或 G 更广泛的抗体进行ChIP
  • 阴性和阳性对照抗体和对照引物组简化实验程序的验证
  • 包括离心柱使 DNA 纯化更容易、更可靠 - 不再需要复杂的苯酚-氯仿提取
  • 完整试剂盒包含所有必需试剂,可提供可靠且可重复的结果
  • 兼容经 ChIPAb+ 验证的抗体和引物组
染色质免疫沉淀(ChIP)是一种重要技术,可以分析蛋白质与基因组 DNA 的体内相互作用只要存在针对蛋白的良好抗体,就可以使用该技术分析任何与染色质相关或与DNA结合的蛋白。可以测量位于基因组特定区域的不同蛋白质,或特定蛋白在基因组范围内的分布。该技术的另一个强大应用是分析与转录、有丝分裂或DNA修复等过程相关的组蛋白修饰的变化。
染色质免疫沉淀(ChIP)是一种强大的技术,可用于绘制与染色体DNA相关的蛋白质的体内分布图。这些蛋白质可以是组蛋白亚基和翻译后修饰或其他染色质相关蛋白质,例如转录因子,染色质调节剂等。此外,ChIP可以用于鉴定与这些蛋白质相关的基因组区域,或者相反地,用于鉴定与基因组的特定区域相关的蛋白质。ChIP方法通常涉及蛋白质-DNA和蛋白质-蛋白质交联,交联染色质的片段化以及随后用对靶蛋白特异的抗体对染色质进行免疫沉淀。与靶蛋白复合分离的DNA片段可以通过多种方法鉴定,包括PCR,DNA微阵列和DNA测序。可以进行标准或定量PCR以验证特定的DNA序列(基因组的基因或区域)是否与靶蛋白相关。ChIP与启动子或基因组平铺微阵列(ChIP芯片)的组合可通过精确的分辨率在全基因组范围内鉴定染色质相关蛋白的DNA结合位点。或者,由免疫沉淀的染色体DNA(ChIP-Seq)构建的文库的高通量测序是ChIP芯片的有力替代方法,可在哺乳动物基因组中绘制蛋白质-DNA各种相互作用。
Application
用于检测/量化:蛋白A+G
研究类别
表观遗传学&核功能
Packaging
试剂盒容量:22个染色质免疫沉淀试验
Physical form
两个盒子包含进行22次独立的染色质免疫沉淀(ChIP)反应所需的所有试剂。提供的缓冲液足以从多达五个15 cm平板的培养细胞上产生染色质,每个平板可提供多达10个染色质制剂(随细胞和测定类型的不同而不同)。
Preparation Note
收到后,将组件储存在标签上指示的温度下。当按照指示储存时,试剂盒组件自运输之日起可稳定储存1年。
Other Notes
蛋白A/G 磁珠
ChIP稀释缓冲液
低盐清洗缓冲液
高盐清洗缓冲液
LiCl清洗缓冲液
TE缓冲液
细胞裂解缓冲液
核裂解缓冲液
ChIP洗脱缓冲液(含/不含蛋白酶K)
蛋白酶 K
RNase A
10X甘氨酸
10X PBS
蛋白酶抑制剂混合物II
抗RNA聚合酶 II, 克隆CTD4H8
正常小鼠IgG
对照引物
抗-RNA聚合酶II
离心过滤器
收集管
结合试剂A
洗涤试剂B
洗脱试剂C
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
signalword
Danger
存储类别
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
访问文档库
相关内容
蛋白质与核酸相互作用试剂,以及用于研究蛋白质-RNA、蛋白质-DNA、蛋白质-蛋白质相互作用和相关应用的资源。
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Chromatin-immunoprecipitation (ChIP) followed by next generation sequencing (ChIP-seq) of the immunoprecipitated DNA is a powerful tool for the investigation of protein:DNA interactions. To perform ChIP-seq, chromatin is isolated from cells or tissues (with or without chemical crosslinking) and fragmented. Antibodies recognizing chromatinassociated proteins of interest are used to enrich the sample for specific chromatin fragments. The DNA is recovered, sequenced on various NGS platforms, and aligned to a reference genome to determine specific protein binding loci. ChIP-seq studies have increased our knowledge of transcription factor biology, DNA methylation and histone modifications.
查看所有相关内容
Long Noncoding RNA lncCAMTA1 Promotes Proliferation and Cancer Stem Cell-Like Properties of Liver Cancer by Inhibiting CAMTA1.
Ding, LJ; Li, Y; Wang, SD; Wang, XS; Fang, F; Wang, WY; Lv, P; Zhao, DH; Wei, F; Qi, L
International Journal of Molecular Sciences null
linc-UBC1 physically associates with polycomb repressive complex 2 (PRC2) and acts as a negative prognostic factor for lymph node metastasis and survival in bladder cancer.
He, W; Cai, Q; Sun, F; Zhong, G; Wang, P; Liu, H; Luo, J; Yu, H; Huang, J; Lin, T
Biochimica et Biophysica Acta null
LIFR?-CT3 induces differentiation of a human acute myelogenous leukemia cell line HL-60 by suppressing miR-155 expression through the JAK/STAT pathway.
Xu, S; Xu, Z; Liu, B; Sun, Q; Yang, L; Wang, J; Wang, Y; Liu, H
Leukemia Research null
全球贸易项目编号
货号GTIN
17-1008604053252007279