Merck
01363
Sigma-Aldrich
Neisser 亚甲蓝溶液
for microscopy
登录查看公司和协议定价
别名:
按照 Neisser 方法的亚甲蓝溶液
NACRES:
MA.02
等级
for microscopy
质量水平
产品线
BioChemika
形式
liquid
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
microbe id | staining: suitable
溶解性
soluble, clear
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
适用性
Microthrix parvicella
Nostocoida spp.
Corynebacterium spp.
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
328574525303978
Sigma-Aldrich
01363
Neisser 亚甲蓝溶液
瑞氏染色剂 溶液 according to Wright
32857
瑞氏染色剂 溶液
瑞氏染色剂 溶液 for microscopy
45253
瑞氏染色剂 溶液
亚甲蓝 溶液 for microscopy, concentrate according to Ehrlich, concentrated, aqueous solution
03978
亚甲蓝 溶液
product line
BioChemika
product line
-
product line
-
product line
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
solubility
soluble, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
一般描述
在未染色的湿标本中可以观察到细菌细胞质中有圆形折射体发育良好的异染粒(聚磷酸盐)。使用亚甲蓝可进行红紫色的异染性染色。
组分
Methylene blue 1 g/L, ethanol (95 %) 50 mL/L, glacial acetic acid 50 mL/L in water
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA