Merck
02483
Supelco
酒精
standard for GC
登录查看公司和协议定价
别名:
乙醇
线性分子式:
CH3CH2OH
CAS号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
standard for GC
质量水平
蒸汽密度
1.59 (vs air)
蒸汽压
44.6 mmHg ( 20 °C)
检测方案
≥99.9% (GC)
自燃温度
683 °F
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
19 %, 60 °F
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.362
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
environmental
格式
neat
SMILES字符串
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
一般描述
乙醇是澄清无色溶液,可通过糖类发酵制取。因其杀菌性可用作外用消毒剂。它是酒精饮料的主要成分,并广泛用作药物制品的溶剂和防腐剂。作为可供人类接触或摄入物质的溶剂,广泛用于色素、香水、香味剂和药品生产。乙醇对中枢神经系统(CNS)具有抑制作用,并且由于对精神的影响作用而被视为药物。乙醇的作用机制复杂,可影响大脑的多个系统,最值得注意的是,它可作为GABA受体的激动剂。乙醇可掺入汽油,相比其他化石燃料,可降低CO和CO2 的排放,因此主要用于替代石油。
应用
乙醇已用在GC-MS分析中作为内标,用于测定生物柴油中的甲醇和游离甘油。也可作为GC分析的参考标准品,测定啤酒中的酒精。
其他说明
销售限制可能适用
附注
1在瑞士分发和使用乙醇需要瑞士联邦酒精管理局的许可证。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
55.4 °F
闪点(°C)
13 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
Simultaneous gas chromatographic determination of methanol and free glycerol in biodiesel
Mittelbach, M., Roth, G; and Bergmann, A.
Chromatographia, 42.7, 431-434 (1996)
Determination of ethanol in beer by direct injection gas chromatography: a comparison of six identical systems
Clarkson, S.P., Ormrod, I.H.L., Sharpe, F.R.
Journal of the Institute of Brewing, 101.3, 191-193 (1995)
Cem Kuscu et al.
Nature biotechnology, 32(7), 677-683 (2014-05-20)
RNA-guided genome editing with the CRISPR-Cas9 system has great potential for basic and clinical research, but the determinants of targeting specificity and the extent of off-target cleavage remain insufficiently understood. Using chromatin immunoprecipitation and high-throughput sequencing (ChIP-seq), we mapped genome-wide
S Enocksson et al.
The Journal of clinical investigation, 95(5), 2239-2245 (1995-05-01)
Although it is well established in several mammalian species that beta 3-adrenoceptors play a major role in regulating lipolysis and thermogenesis in adipose tissue, the functional existence and role of this receptor subtype in man has been controversial. We investigated
Gian Marco Leggio et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(8), 2017-2028 (2014-03-04)
Mesolimbic dopamine (DA) controls drug- and alcohol-seeking behavior, but the role of specific DA receptor subtypes is unclear. We tested the hypothesis that D3R gene deletion or the D3R pharmacological blockade inhibits ethanol preference in mice. D3R-deficient mice (D3R(-/-)) and