270989
100
anhydrous
3 (20 °C, vs air)
73 mmHg ( 20 °C)
SAFC Hitech®
99.8%
liquid
801 °F
2.2-11.5 %, 38 °F
<0.005% water
<0.0005%
n20/D 1.3720 (lit.)
76.5-77.5 °C (lit.)
−84 °C (lit.)
water: soluble
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
CCOC(C)=O
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
Danger
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 1
24.8 °F
-4 °C
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
请输入批号搜索分析证书(COA)。
请输入批号搜索原产地证书(COO)。