Merck
33615
Sigma-Aldrich
淀粉
puriss. p.a., from potato, reag. ISO, reag. Ph. Eur., soluble
别名:
可溶性淀粉
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H10O5)n
CAS Number:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
生物源
potato
品質等級
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
等級
puriss. p.a.
形狀
powder
品質
soluble
雜質
≤0.7% subst. red. Fehling sol. (as maltose)
燃燒殘留物
≤0.5% (as SO4)
損耗
≤13% loss on drying, 105 °C
顏色
white to off-white
pH值
6.0-7.5
適合性
passes test for test of sensitivity
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
InChI 密鑰
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
淀粉已被用作制备脱水糖醇如-1,5-脱水-D-葡糖醇、1,5-脱水-D-甘露醇、2,5-脱水-D-葡糖醇、2,5-脱水-D-甘露醇和 1,4-脱水-Dribitol 的供试化合物。还用于制备研究深海热液生态系统真菌多样性的 Ac 培养基。
生化/生理作用
淀粉是由葡萄糖单位通过糖苷键连接而成的碳水化合物。马铃薯淀粉的未消化部分称为抗性淀粉 (RS)。抗性淀粉 RS4 可降低 Wistar 大鼠血清中总胆固醇和甘油三酯的浓度,并增强高密度脂蛋白胆固醇的浓度。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种多糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)