Merck
66720
Sigma-Aldrich
亚甲蓝 水合物
purum p.a., for microscopy (Bact., Bot., Hist., Vit.), ≥97.0% (calc. based on dry substance, AT)
登录查看公司和协议定价
经验公式(希尔记法):
C16H18ClN3S · xH2O
分子量:
319.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599847
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.32
等级
for microscopy (Bact., Bot., Hist., Vit.)
purum p.a.
质量水平
检测方案
≥97.0% (calc. based on dry substance, AT)
SMILES字符串
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
28514M914066719
亚甲蓝 水合物 purum p.a., for microscopy (Bact., Bot., Hist., Vit.), ≥97.0% (calc. based on dry substance, AT)
66720
亚甲蓝 水合物
亚甲蓝 水合物 ≥95% (calc. to the dried substance)
28514
亚甲蓝 水合物
亚甲蓝 certified by the Biological Stain Commission
M9140
亚甲蓝
亚甲蓝 水合物 meets analytical specification of BP 73
66719
亚甲蓝 水合物
assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, AT)
assay
≥95% (calc. to the dried substance)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
一般描述
亚甲蓝(MB)是一种碱性 组织学染料。
应用
亚甲基蓝水合物已被用于:
  • 制备亚甲基蓝(MB)溶液以染色酶谱图
  • 标记组织切片中的注射部位
  • 通过口腔管饲法对小鼠进行预处理,以研究其对噪声诱发的听力损失的影响
生化/生理作用
亚甲基蓝(MB)在微生物学和药理学中起着关键作用。它主要用于活生物体染色和高铁血红蛋白血症。MB被认为可能是一种安全的血管收缩药。它在纺织、造纸和染发领域有多种应用。
其他说明
可能含有高达 22% 的水
通过毛细管区带电泳研究比较了亚甲蓝与过硫酸盐催化聚丙烯酰胺凝胶反应的效率
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
亚甲蓝 溶液 for microscopy
Sigma-Aldrich
77515
亚甲蓝 溶液
vibrant-m
Y0001744
亚甲蓝
Attenuation of noise-induced hearing loss using methylene blue
Park JS, et al.
Cell Death & Disease, 5(4), e1200-e1200 (2014)
S Caglio et al.
Electrophoresis, 14(10), 997-1003 (1993-10-01)
The efficiency of a novel method of photopolymerization, based on photoinitiating the reaction with methylene blue (MB), in presence of a redox couple (sodium toluenesulfinate and diphenyliodonium chloride), vs, the conventional persulfate--N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine redox couple was investigated as a function of
UDP-Induced Phagocytosis and ATP-Stimulated Chemotactic Migration Are Impaired in STIM1-/- Microglia In Vitro and In Vivo
Lim HM, et al.
Mediators of Inflammation, 2017(3), e1687-e1687 (2017)
Efficient removal of different basic dyes using graphene
Iqbala MZ, et al.
Desalination and Water Treatment, 68(3), 226-235 (2017)
Preparation and analysis of crude autolytic enzyme extracts from Staphylococcus aureus
Vaz F, et al.
Bio-protocol, 5(3), e1687-e1687 (2015)