Merck
All Photos(1)
D2900000
乙二胺四乙酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(s):
乙二胺四乙酸 二钠盐 二水合物, EDTA 二钠盐, EDTA-Na2, 乙二胺四乙酸Na2, 乙二胺四乙酸盐 二钠盐 二水合物, 二钠乙二胺四乙酸盐 二水合物, 依地酸钙钠
Empirical Formula (Hill Notation):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
372.24
Beilstein:
3900609
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
EDQM
mp
248 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
一般描述
本产品按照发行药典的发行和规定提供。支持本产品的所有信息,包括安全数据表和任何产品信息传单,都是在发行药典的授权下开发和发布的。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
二价阳离子的螯合剂。 对需要二价阳离子发挥活性的酶,比如金属蛋白酶具有抑制作用。
包装
单位数量:100 mg。随时可能改变。产品按照发行药典的规定交付。有关当前单位数量,请访问EDQM对照品目录
注意
其他说明
可能适用相应的销售限制。
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
靶器官
Respiratory Tract
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
SDS
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service