Merck
All Photos(3)
F9252
Sigma-Aldrich
Folin & Ciocalteu 酚试剂
suitable for determination of total protein by Lowry method, 2 N
MDL编号:
NACRES:
NA.47
形式
liquid
质量水平
200
浓度
2 N
颜色
clear yellow
pH值(酸碱度)
<0.5 (20 °C)
密度
1.240 g/cm3 at 20 °C
适用性
suitable for determination of total protein by Lowry method
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
一般描述
Folin & Ciocalteu酚试剂最常用于Lowry法测定蛋白浓度。它还用于总酚类的定量。在该方法中,蛋白质用改进的缩二脲试剂(用酒石酸钠钾稳定的碱性铜溶液
)中的铜(II)进行预处理。酚试剂的加入可产生在550-750 nm间提高吸光值的色原。通常,在尖峰(750 nm)或肩峰(660 nm)处的吸光度用于定量1-100 mg/ml之间的蛋白浓度,而550nm处的吸光度用于定量更高的蛋白浓度。
在没有铜的情况下,颜色强度主要由蛋白中的酪氨酸和色氨酸含量决定,并在较小程度上由半胱氨酸和组氨酸决定。铜(II)对由酪氨酸、色氨酸或组氨酸而形成的颜色没有影响,但会由于半胱氨酸而减少颜色形成。
许多对原始检测流程的修改已得到发表,包括用于增强显色、测定不溶性蛋白含量以及过程的自动化。多种物质包括许多缓冲剂、螯合剂、去污剂和环状有机化合物都可对Lowry蛋白检测产生干扰。
Folin & Ciocalteu酚试剂可在色谱过程中用作喷雾剂。
应用
Folin & Ciocalteu酚试剂已用于样品中总酚量的预测。
包装
100, 500 mL in glass bottle
1 L in glass bottle
其他说明
Folin & Ciocalteu酚试剂中不含酚。反而,试剂可与酚类和非酚类还原性物质反应形成可通过分光光度法检测的色原。
联系
该产品也还作为试剂盒的一部分。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service