Merck
All Photos(1)
PHR1070
Supelco
无水乙醇
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(s):
乙醇, 酒精
Linear Formula:
CH3CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
46.07
Beilstein:
1718733
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
300
Agency
traceable to USP 1012772
蒸汽密度
1.59 (vs air)
蒸汽压
44.6 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自燃温度
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。无水乙醇是一种常见的有机溶剂,广泛用于化学、生物化学和分子生物学领域。也用于制药和香水生产。它也被用于酒精相关病理的体内研究。
应用
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他标定应用。
分析说明
这些二级标准品可多次溯源至美国药典、欧洲药典和英国药典一级标准品(如可用)。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
附注
1 在瑞士,经销和使用乙醇需要瑞士联邦酒精管理局颁发的许可证
要查看该材料的检验报告示例,请在下面的插槽中输入 LRAC1686。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(F)
55.4 °F
闪点(C)
13 °C
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service