Merck
All Photos(1)
PHR1427
Supelco
乙醇酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(s):
羟基醋酸, 羟基乙酸
Linear Formula:
HOCH2COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
76.05
Beilstein:
1209322
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
质量水平
300
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
CofA
current certificate can be downloaded
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
75-80 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES string
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChI key
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
一般描述
乙醇酸是一种具有去角质和抗衰老特性的α-羟基酸。它可用于皮肤病学、医学、化妆品和制药应用。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
应用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
乙醇酸可作为药物标准品,用于通过气相色谱法(GC)测定药物制剂中的分析物。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
附注
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC3641。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(F)
572.0 °F - (decomposition)
闪点(C)
> 300 °C - (decomposition)
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
SDS
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service