Merck
PHR1488
Supelco
槲皮素
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
登录查看公司和协议定价
别名:
槲皮素 水合物
经验公式(希尔记法):
C15H10O7 · xH2O
分子量:
302.24 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001009
traceable to USP 1592409
API family
quercetin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
储存温度
-10 to -25°C
SMILES string
[H]O[H].Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O7.H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;/h1-5,16-19,21H;1H2
InChI key
OKXFBEYCJRMINR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
PHR1794PHR1369PHR1534
vibrant-m
PHR1488
槲皮素
vibrant-m
PHR1794
橙皮苷
vibrant-m
PHR1369
焦磷酸硫胺素
vibrant-m
PHR1534
灰黄霉素
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
packaging
pkg of 1 g
packaging
pkg of 500 mg
packaging
-
packaging
pkg of 1 g
一般描述
槲皮素是一种具有强抗氧化性的黄烷醇类化合物。由于具有清除自由基和结合过渡金属的能力,槲皮素常用作营养补充剂和多种疾病的生理化学药剂。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
应用
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
槲皮素可作为药物参考标准品,用于通过高效液相色谱(HPLC)和分光光度法分析生物样品和药物制剂中的分析物。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
附注
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入LRAB7760。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 8
1 of 8
杨梅黄素 analytical standard
Supelco
72576
杨梅黄素
槲皮素 3-葡萄糖苷 analytical standard
Supelco
16654
槲皮素 3-葡萄糖苷
(+)-儿茶素 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1963
(+)-儿茶素
达沙替尼 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2589
达沙替尼
芦丁 三水合物 analytical standard
Supelco
78095
芦丁 三水合物
达沙替尼
Sigma-Aldrich
CDS023389
达沙替尼
橙皮苷 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1794
橙皮苷
山柰酚 ≥90% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
K0133
山柰酚
Determination of quercetin and kaempferol in human urine after orally administrated tablet of ginkgo biloba extract by HPLC
Wang FM, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 33(2), 317-321 (2003)
Simultaneous spectrophotometric determination of rutin, quercetin and ascorbic acid in drugs using a Kalman Filter approach
Hassan HNA, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 20(1-2), 315-320 (1999)
Gabriella Testa et al.
PloS one, 9(5), e96795-e96795 (2014-05-08)
Chronic inflammatory events appear to play a fundamental role in Alzheimer's disease (AD)-related neuropathological changes, and to result in neuronal dysfunction and death. The inflammatory responses observed in the AD brain include activation and proliferation of glial cells, together with
Guozheng Huang et al.
European journal of medicinal chemistry, 81, 15-21 (2014-05-14)
Two sets of carbamates based on the natural alkaloid evodiamine were designed, synthesized and evaluated as potential butyrylcholinesterase inhibitors. Although a set of carbamates of 3-hydroxyevodiamine (10a-f) is inactive both at AChE and BChE, carbamates of 5-deoxo-3-hydroxyevodiamine (11a-f) exhibit much
Zhenghao Wu et al.
European journal of nutrition, 53(8), 1669-1683 (2014-02-27)
Maternal obesity is a risk factor for metabolic diseases in offspring. The aim of this study was to investigate whether quercetin administration during gestation and lactation could have any protective effect against the impact of maternal obesity on increased sensitivity