Merck
S4180
Sigma-Aldrich
淀粉 来源于玉米
practical grade
别名:
淀粉 来源于玉米, 玉米淀粉
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$35.00
500 G
$91.30
1 KG
$161.00
$35.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$35.00
500 G
$91.30
1 KG
$161.00
About This Item
线性分子式:
(C6H10O5)n
CAS Number:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
$35.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物源
corn
品質等級
等級
practical grade
形狀
solid
顏色
white
有用的pH值範圍
4.3 - 6.7
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
S9679S5296S4126
grade
practical grade
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
biological source
corn
biological source
corn
biological source
corn
biological source
corn
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
color
white
color
white
color
-
color
white
一般說明
淀粉是植物[1]产生的天然储存碳水化合物[2]聚合物,其形式和功能各不相同。[2]它被认为是食物[2]的主要成分,并作为能源。它是可再生的,可以被生物降解。[1]葡萄糖聚合物、直链淀粉和支链淀粉形成淀粉分子。[2]淀粉影响食品的结构和质量。[3]它是一种天然的高直链淀粉玉米淀粉。
應用
玉米淀粉已用于:
  • 试验饲料颗粒的制备[4]
  • 研究重组β淀粉酶(BAM)蛋白的活性[5]
  • 研究支链淀粉的分子结构和功能特性[6]
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种多糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)