Merck
239313
Sigma-Aldrich
硫酸钠
ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, granular
登录查看公司和协议定价
线性分子式:
Na2SO4
CAS号:
分子量:
142.04
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
等级
ACS reagent
anhydrous
检测方案
≥99.0%
形式
granular
杂质
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
缺失
≤0.5% loss on ignition
pH值(酸碱度)
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
mp
884 °C (lit.)
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
痕量阳离子
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
储存温度
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
相关类别
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
238597798592T25402
vibrant-m
239313
硫酸钠
vibrant-m
238597
硫酸钠
vibrant-m
798592
硫酸钠
vibrant-m
T25402
四苯基硼酸钠
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
granular
form
powder
form
granular, powder
form
powder, crystals or granules
mp
884 °C (lit.)
mp
884 °C (lit.)
mp
884 °C (lit.)
mp
-
impurities
≤0.01% insolubles, ≤5 ppm N compounds
impurities
≤0.01% insolubles, ≤5 ppm N compounds
impurities
≤0.01% insolubles, ≤5 ppm N compounds
impurities
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.001%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.001%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.001%
anion traces
-
应用
硫酸钠(无水)可在通过1,3-二芳基-2-丙烯-1-酮与盐酸羟胺在乙醇中缩合来合成1,3-二芳基-2-丙烯-1-酮肟的过程中用作催化剂。
NaSO4 还可以用作有机合成中的干燥剂,用于从有机提取物中除去痕量的水。它用于干燥几乎所有的化合物,包括脂肪酸、醛、酮以及烷基和芳基卤化物。
法律信息
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4
硫酸钠 tested according to Ph. Eur., anhydrous
Sigma-Aldrich
71963
硫酸钠
4-乙酰苯腈 99%
Sigma-Aldrich
154393
4-乙酰苯腈
3-甲氧基苯甲酸 ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
117714
3-甲氧基苯甲酸
3′-氨基苯乙酮 97%
Sigma-Aldrich
139351
3′-氨基苯乙酮
Chromatographic characterization of the crambe (Crambe abyssinica Hochst) oil and modeling of some parameters for its conversion in biodiesel
Silveira EV, et al.
Industrial Crops and Products, 97, 545-551 (2017)
Synthesis of 3-and 5-Alkyl-6-alkyl (aryl) tetrahydropyran-2, 4-diones by the Condensation of ?-Oxo Acid Esters with Aldehydes and Ketones
Lokot, IP, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 37(6), 707-714 (2001)
Improved Synthesis of 1, 3-Diaryl-2-propen-1-one Oxime in the Presence of Anhydrous Sodium Sulfate
Xu Xiaoya, et al.
Chin. J. Chem., 29(12), 2781-2784 (2011)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 405-405 (1994)
The use of sodium sulfate as the globulin precipitant in the determination of proteins in blood.
Howe PE.
The Journal of Biological Chemistry, 49(1), 93-107 (1921)