Merck
All Photos(1)
22178
Sigma-Aldrich
纤维素酶 来源于黑曲霉
powder, off-white, ~0.8 U/mg
Synonym(s):
1,4-(1,3:1,4)-β-D-葡聚糖4-葡聚糖水解酶
CAS Number:
Enzyme Commission number:
EC 号:
MDL编号:
NACRES:
NA.54
生物来源
Aspergillus niger
质量水平
100
形式
powder
specific activity
~0.8 U/mg
颜色
off-white
储存温度
2-8°C
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
一般描述
纤维素酶是糖苷水解酶家族的成员之一,由多种纤维素分解菌产生。
应用
从黑曲霉( Aspergillus niger )中提取的纤维素酶,可用于:
  • 制备标准品溶液,确定绝对纤维素酶水平
  • 在磷酸盐-柠檬酸缓冲液中进行活性测定
  • 非淀粉多糖降解酶混合物,用于脱脂米糠的体外水解及研究提高家禽饲料营养价值的方法
生化/生理作用
来自 黑曲霉(Aspergillus niger) 的纤维素酶可催化纤维素、地衣素、大麦葡聚糖和纤维低聚糖中的内切-1,4-β-D-糖苷键水解为纤维己糖。 其不会切割纤维二糖或 p-硝基苯基-β-D-葡萄糖苷。 该酶还可通过水解木糖基丝氨酸键从核心肽中切割完整的糖胺聚糖。
单位定义
1 U 相当的酶量,可在 pH 5.0、37°C 条件下,每分钟从羧甲基纤维素中释放 1 μmol 的葡萄糖。
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
SDS
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service