Merck
26745
Sigma-Aldrich
胆固醇酯酶 来源于猪胰腺
lyophilized, powder, white, ~35 U/mg
登录查看公司和协议定价
别名:
甾醇酯酰水解酶, 胆固醇酯酶 来源于猪胰腺
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
生物来源
Porcine pancreas
形式
powder
质量
lyophilized
specific activity
~35 U/mg
分子量
Mr ~440000
颜色
white
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
C3766C1403E0258
vibrant-m
26745
胆固醇酯酶 来源于猪胰腺
vibrant-m
E0258
弹性蛋白酶 来源于猪胰腺
biological source
Porcine pancreas
biological source
-
biological source
-
biological source
Porcine pancreas
color
white
color
-
color
-
color
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
Mr ~440000
mol wt
84 kDa by SDS-PAGE
mol wt
~300 kDa
mol wt
-
一般描述
胆固醇酯酶是一种由外分泌胰腺释放的丝氨酸水解酶。它属于α/β水解酶家族。
应用
猪胰脏的胆固醇脂酶用于:
  • 体外模拟消化模型,改善类萝卜素酯在肠期的水解作用
  • 分析体外模拟消化模型中析植物固醇和胆固醇在水胶束相中的生物有效性
  • 作为酶活性测定的标准品
生化/生理作用
胆固醇酯酶具有广泛的底物特异性,可调节膳食胆固醇酯的胆汁盐介导的水解。它参与甘油三酯和磷脂的水解,这也是正常胆固醇吸收所必需的。胆固醇酯酶在将游离胆固醇输送到肠上皮细胞过程中起关键作用。酶功能的丧失会降低肠道对膳食胆固醇酯的吸收。
单位定义
1 U相当于在pH 7.0和37°C下每分钟释放1μmol胆固醇的酶的量(乙酸胆固醇为底物)。
其他说明
可能适用相应的销售限制
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3
Isocoumarin-based inhibitors of pancreatic cholesterol esterase
Heynekamp JJ, et al.
Journal of Separation Science, 16(9), 5285-5294 (2008)
Ömer Şahin et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 1-15 (2021-01-23)
In this work, Combining coumarin and thiazole with 3-tertiary butyl salicylaldehyde into in a single molecule, new Schiff base (CTS), and its metal complexes with palladium and platinum were synthesized and characterized by using well-known spectroscopic techniques such as 1H-NMR
R.J. Kazlauskas
Journal of the American Chemical Society, 111, 4953-4953 (1989)
Baojian Li et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(5), 1955-1963 (2010-02-13)
Due to the importance of pancreatic cholesterol esterase (CEase) as a potential target in atherosclerosis and for the development of hypocholesterolemic agents, there are increasing interests in designing and synthesizing CEase inhibitors. In the present study, we prepared forty-five isocoumarin
J. Siedel et al.
Methods of Enzymatic Analysis, 8, 139-139 (1985)