Merck
93659
Sigma-Aldrich
L-色氨酸
≥99.5% (NT), BioUltra
别名:
(S)-2-氨基-3-(3-吲哚基)丙酸, L-α-氨基-3-吲哚丙酸
Slide 1 of 1
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$188.00
50 G
$656.00
250 G
$1,620.00
$188.00
有货详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$188.00
50 G
$656.00
250 G
$1,620.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H12N2O2
CAS Number:
分子量:
204.23
Beilstein:
86197
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
$188.00
有货详情
获取大包装报价
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
L-色氨酸, BioUltra, ≥99.5% (NT)
產品線
BioUltra
品質等級
化驗
≥99.5% (NT)
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]20/D −31.5±1°, c = 1% in H2O
雜質
insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物
≤0.1%
損耗
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
顏色
white
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
溶解度
0.5 M HCl: 0.1 g/mL at 20 °C, clear, colorless to faintly yellow
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸收
cut-off at 326 nm in 0.5 M HCl at 0.5 M
應用
cell analysis
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
5114517005011.08374
L-色氨酸 BioUltra, ≥99.5% (NT)
93659
L-色氨酸
L-色氨酸 certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
51145
L-色氨酸
L-色氨酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1700501
L-色氨酸
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
solid
assay
≥99.5% (NT)
assay
-
assay
-
assay
-
product line
BioUltra
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
-
solubility
0.5 M HCl: 0.1 g/mL at 20 °C, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
10 g/L
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
-
impurities
-
應用
L-色氨酸已被用作营养补充剂,以研究其对原代细胞系生物钟的影响。[1] 它还被用作测试氨基酸气溶胶,以研究热暴露的细菌生物气溶胶的荧光强度的变化。[2]
生化/生理作用
色氨酸(Trp)是与生长、繁殖、维持和免疫相关的功能性氨基酸之一。[3] 增加Trp的摄入对于调节情绪、认知和行为是必要的。据推测,L-Trp可能有助于诱导健康成年人的睡眠,以抵抗正常的昼夜节律。大脑的Trp摄取取决于Trp与所有其他LNAA(大的中性氨基酸)的血浆比率。Trp:LNAAs比率越高,Trp摄取越大。[4]
其他說明
血清素和褪黑素的氨基酸前体
用于色氨酸取代的Sephadex® 和Sepharose中,以改进纤维素酶的色谱分离效果[5];作为血清蛋白等速电泳中的间隔物[6];各种微生物的生长必需物[7]
法律資訊
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)