Merck
AXYBF400S
透气人造丝封口膜,用于 50μm 深孔组织培养板
size 96 well, pkg of 10x50sheets/cs, sterile
登录to View Organizational & Contract Pricing
别名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
NACRES:
NB.22
无菌性
sterile
形式
film
manufacturer/tradename
Axygen Inc BF-400-S
Corning
包装
pkg of 10x50sheets/cs
尺寸
96 well
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
AXYPCRAS600AXYAM2MLSQP5366
Sealing mat for 2 mL square deep well plates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs
AXYAM2MLSQ
密封垫
manufacturer/tradename
Axygen Inc BF-400-S, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc PCR-AS-600, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-2ML-SQ, Corning
manufacturer/tradename
Nunc 262162
packaging
pkg of 10x50sheets/cs
packaging
pkg of 5x100sheets/cs
packaging
pkg of 5x10mats/cs
packaging
case of 50
form
film
form
-
form
-
form
-
size
96 well
size
50 μm
size
96 wells
size
96 wells
一般描述
  • 微孔板封板膜是包括 PCR、实时 PCR 、ELISA 和细胞培养在内的各种实验室应用中微孔板密封的理想选择。
  • 透气的人造丝封板膜可防止样品污染,还适用于储存应用。
  • 耐化学腐蚀,可耐受各种温度。
  • 为细胞培养和细菌培养提供高效的气体交换。
  • 适用于聚丙烯/聚苯乙烯培养微孔板、96/384 孔微孔板和其它测定微孔板的密封。
分析证书(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA