Merck
AXYHS400
Axygen PlateMax heat sealing film for compound storage
peelable, 100 films/unit, 5 units/case
登录查看公司和协议定价
无菌性
non-sterile
形式
film
manufacturer/tradename
Axygen Inc HS-400
Corning
一般描述
  • Axygen® sealing films are used in PCR and Real-time PCR to ELISA and cell culture applications.
  • PlateMax® heat sealing films offer high-temperature resistance.
  • Made from polyester/aluminum
  • Aluminum material is for light-sensitive samples and polyester-based sealing films are ideal for short-term storage/incubation.
  • Compatible with the Axygen® PlateMax® Semi-Automated Plate Sealer (HS-1120, HS-1230).
法律信息
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
PlateMax is a registered trademark of Axygen, Inc.
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA