Merck
AXYPDW20C
深孔板
size 96 wells, size 2.0 mL, pkg of 10x5plates/cs
登录查看公司和协议定价
别名:
Pipette tips for Velocity
NACRES:
NB.22
物料
clear bottom
round bottom wells
无菌性
non-sterile
特点
lid: no
skirt
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-DW-20-C
Corning
包装
pkg of 10x5plates/cs
尺寸
2.0 mL
96 wells
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
AXYPDW11CAXYPDW10ML24CAXYPDW500C
vibrant-m
AXYPDW20C
深孔板
vibrant-m
AXYPDW11C
深孔板
vibrant-m
AXYPDW10ML24C
深孔板
vibrant-m
AXYPDW500C
深孔板
size
2.0 mL , 96 wells
size
1.1 mL , 96 wells
size
10 mL , 24 wells
size
600 μL , 96 wells
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
feature
lid: no
feature
lid: no, skirt
feature
lid: no, skirt
feature
-
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-DW-20-C
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-DW-11-C, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-DW-10ML-24-C, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-DW-500-C, Corning
packaging
pkg of 10x5plates/cs
packaging
pkg of 10x5plates/cs
packaging
pkg of 5x5plates/cs
packaging
pkg of 10x5plates/cs
一般描述
  • Axygen® 深孔检测板是样品收集、体外生长箱和长期储存等应用的理想选择。
  • 耐化学腐蚀,可耐受低至 -80°C 的温度。
  • 超薄型设计减少空间要求。
  • 平坦表面可用热封膜进行有效密封
  • Axygen® deep well and assay microplates are made of chemically resistant and temperature resistant high-quality polypropylene.
  • Ideal for sample collection, invitro growth chamber, and long-term storage.
  • The round-well design of the microplate ensures complete sample recovery.
  • The plates can be sealed using a heat-sealing film for sample protection.
法律信息
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 5
1 of 5
Corning® 96孔聚丙烯深孔板 V-bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, non-sterile, lid: no
CLS3961
Corning® 96孔聚丙烯深孔板
Corning® 96孔聚丙烯深孔板 V-bottom clear, polypropylene, bag of 10 ×, sterile, lid: no
CLS3956
Corning® 96孔聚丙烯深孔板
Corning® 96孔聚丙烯深孔板 V-bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, sterile, lid: no
CLS3960
Corning® 96孔聚丙烯深孔板
Nunc® 96 DeepWell™板,未经处理 size 96 wells, maximum volume 1.3 mL, round bottom natural polypropylene wells (deep wells)
P8116
Nunc® 96 DeepWell板,未经处理
商品
This application note describes an accurate and sensitive, Supel™ Swift HLB DPX Tips based analysis of a total of 9 steroids (cortisone, cortisol, 11-deoxycortisol, androstenedione, testosterone, dehydroepiandrosterone, 5α-dihydrotestosterone, 17α-hydroxyprogesterone, and progesterone) in blood serum samples using two different standards (UTAK and NIST).