Merck
HS10060
带O型圈盖的螺口管
capacity 2 mL, self-standing natural polypropylene, pack of 500 tubes (Bulk wrapped)
登录查看公司和协议定价
别名:
self-standing vials
NACRES:
NB.22
物料
self-standing natural polypropylene
无菌性
non-sterile
特点
graduations 0.5, 1.0, 1.5 mL
包装
pack of 500 tubes (Bulk wrapped)
制造商/商品名称
Heathrow Scientific HEA10060
参数
18,000 × g max. RCF
外径
13.3 mm
容量
2 mL
相关类别
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
BR780733BR780753CLS430921
vibrant-m
HS10060
带O型圈盖的螺口管
vibrant-m
BR780733
BRAND®微量管,无螺口盖
material
self-standing natural polypropylene
material
colorless tube, polypropylene tube, self-standing bottom
material
colorless tube, polyethylene cap, polypropylene tube, self-standing bottom
material
cap (CentriStar), clear polypropylene , conical bottom tube (self-standing)
capacity
2 mL
capacity
2 mL
capacity
2 mL
capacity
50 mL
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HEA10060
manufacturer/tradename
BRAND 780733
manufacturer/tradename
BRAND 780753
manufacturer/tradename
Corning 430921
packaging
pack of 500 tubes (Bulk wrapped)
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 25 (bulk packed), case of 500
feature
graduations 0.5, 1.0, 1.5 mL
feature
graduations
feature
RNase and DNase free, graduations
feature
RCF 3000 × g, disposable, graduations 5 ‑ 50 mL, Bottom style: conical, self-standing
特点和优势
  • Heathrow Scientific制造的带O型圈盖的螺口管可提供长期安全保存
  • 带TPE O形圈的聚丙烯螺旋盖密封性能出色,有助于安全牢固的储存
  • 透明管身提供出色的样品视野
  • 带裙边自立式管底方便装填和取用
  • 可高压灭菌
  • 一次性使用
  • 带有磨砂书写区,适于样品加工和储存应用
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA