Merck
L2271
Sigma-Aldrich
Scienceware ® 台架衬垫
Labmat roll, white, roll W 20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
登录to View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
别名:
bench cover
NACRES:
NB.35
manufacturer/tradename
Bel-Art
卷宽度
20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
BAF246750020Z354066Z278769
Scienceware® bench liners Labmat™ roll, white, roll W 20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
Sigma-Aldrich
L2271
Scienceware ® 台架衬垫
SP Bel-Art® Labmat™ Bench Liner Sheets
BAF246750020
Scienceware ® 台架衬垫
roll W
20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
roll W
-
roll W
-
roll W
-
一般描述
一次性工作台和抽屉衬垫可防止表面出现污点和磨损。聚乙烯薄膜衬垫是防滑的,当吸收剂上表面吸附水溶液、乙醇溶液和腐蚀性溶液时,可防止大多数液体浸透。
特点和优势
  • 高度吸收的上表面吸收高达420ml/m²的水、染料、腐蚀性化学品或放射性溶液
  • 柔性聚乙烯薄膜背垫防滑,防止大多数溶液的浸透
  • 提供 50.8cm (20”) 宽 x 15.2 m (50 ft.) 卷材,或 50.8 x 61cm (20 x 24”) 预切割板材
  • 卷材可使用 Science ware 安全切割器(F21012-0000)轻松切割,如果卷材保留在分配器中也可使用剪刀。
法律信息
Labmat is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA