Merck
P6557
Sigma-Aldrich
Carestream® 加工化学品
Slide 1 of 1
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 GAL
$41.40
$41.40
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 GAL
$41.40
About This Item
分類程式碼代碼:
45141500
NACRES:
NB.35
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
$41.40
请联系客服了解存货情况
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
形狀
solid
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
F8390F1149Z373508
form
solid
form
-
form
-
form
-
重構
Packet of powder to make the indicated volume.
法律資訊
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)