Merck
P7000
Sigma-Aldrich
胃蛋白酶 来源于猪胃粘膜
powder, ≥250 units/mg solid
登录查看公司和协议定价
别名:
胃液素 来源于猪胃, 胃蛋白酶 A
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
eCl@ss:
42010127
生物来源
Porcine gastric mucosa
形式
powder
specific activity
≥250 units/mg solid
分子量
35 kDa
UniProt登记号
application(s)
diagnostic assay manufacturing
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
Gene Information
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
相关类别
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
SRE0001P6887516360
vibrant-m
P7000
胃蛋白酶 来源于猪胃粘膜
vibrant-m
SRE0001
胃蛋白酶 来源于猪胃粘膜
vibrant-m
P6887
胃蛋白酶 来源于猪胃粘膜
vibrant-m
516360
胃蛋白酶,猪胃粘膜
specific activity
≥250 units/mg solid
specific activity
≥3200 units/mg protein
specific activity
≥3,200 units/mg protein
specific activity
≥2000 units/mg protein
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
-
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
mol wt
-
应用
来自Sigma的该酶已用于模拟煮熟的鳕鱼的体外胃消化。来自Sigma的该酶已用于模拟可可块和补充膳食纤维的体外胃消化。它还用于增加可提取的可溶性胶原的比例并降低从牛皮肤组织得到的胶原蛋白的免疫原性。
胃蛋白酶是一种用于消化蛋白质的肽酶,通常用于从抗体制备Fab片段。来自猪胃粘膜的胃蛋白酶已用于水解小鼠的干燥宫颈样品。 产品P7000以粉末形式提供并已用于处理来自单一猫乳腺癌的上皮细胞
胃蛋白酶切割可用于产生抗体的F(ab′)2 片段。有关胃蛋白酶的更多信息,请访问 www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
生化/生理作用
胃蛋白酶可水解肽键,而不是酰胺或酯键。 胃蛋白酶可在肽键的任一侧切割带有芳香酸的肽。 当含硫的氨基酸与肽键接近时,会增加对水解的敏感性。胃蛋白酶会优先在苯丙氨酸和亮氨酸的羧基侧以及谷氨酸残基的羧基侧进行切割。 切割胰岛素的β链中的Phe-Val、Gln-His、Glu-Ala、Ala-Leu、Leu-Tyr、Tyr-Leu、Gly-Phe、Phe-Phe和Phe-Tyr键
胃蛋白酶是在胃中产生的主要蛋白水解酶。它可通过内部肽键的切割来消化蛋白质。
该酶不会在缬氨酸、丙氨酸或甘氨酸键处进行切割。Z-L-酪氨酰-L-苯丙氨酸、Z-L-谷氨酰-L-酪氨酸以及Z-L-甲硫氨酰-L-酪氨酸可被用作胃蛋白酶消化的底物。胃蛋白酶可被数种含苯丙氨酸的肽所抑制。
优先裂解:P1 和 P1′ 位的疏水性和芳族残基。降解胰岛素 β 链中的 Phe-Val、Gln-His、Glu-Ala、Ala-Leu、Leu-Tyr、Tyr-Leu、Gly-Phe、Phe-Phe 和 Phe-Tyr 键
单位定义
在 37 °C,pH 2.0 条件下,一个单位的酶通过使用以血红蛋白作为基质的TCA-可溶性产物检测在每分钟可产生 0.001的 ΔA280。(终体积 = 16ml.光程 = 1cm.)
分析说明
最适pH值为2-4。在4 M尿素和3 M盐酸胍中可保持活性。在60°C时稳定。胃蛋白酶在pH 8.0-8.5下发生不可逆灭活。
其他说明
可访问www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer查看更多关于胃蛋白酶的详细信息。
抑制剂
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 8
1 of 8
J M Minke et al.
Cancer research, 51(15), 4028-4037 (1991-08-01)
From a single spontaneous feline mammary carcinoma, two subpopulations of epithelial tumor cells have been isolated. The variant cells were established as cell lines designated K248C and K248P. DNA ploidy analysis showed that the two cell lines represented cell populations
Robert J Kane et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 7, 41-49 (2012-02-22)
Freeze-dried collagen scaffolds reinforced with hydroxyapatite (HA) are of clinical interest for synthetic bone graft substitutes and tissue engineering scaffolds, but a systematic evaluation of the effects of the HA reinforcement weight fraction and morphology on the mechanical properties is
Harri Mäkivuokko et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 71(8), 1834-1843 (2007-08-11)
Effects of cocoa mass and supplemented dietary fiber (polydextrose) on microbial fermentation were studied by combining digestion simulations of stomach and small intestine with multi-staged colon simulations. During the four phases of digestion, concentrations of available soluble proteins and reducing
Dixon, M., et al.
Enzymes, 262-262 (1979)
Investigation of selenium speciation in in vitro gastrointestinal extracts of cooked cod by high-performance liquid chromatography-inductively coupled plasma mass spectrometry and electrospray mass spectrometry.
JohnaLewis, D.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 11(12), 1177-1182 (1177)
实验方案
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.
本方法可用于以血红蛋白为底物的胃蛋白酶活性测定。这是一种分光光度速率终止测定法。