Merck
All Photos(1)
PROTIA
Millipore
ProteoPrep® 免疫亲和白蛋白及IgG去除试剂盒
NACRES:
NA.56
质量水平
200
储存温度
2-8°C
一般描述
ProteoPrep®免疫亲和白蛋白和 IgG 去除试剂盒可用作新生物标志物发现的有用工具。
预装离心柱中的 ProteoPrep®免疫亲和介质是含有重组表达的小型单链抗体配体的双珠介质混合物,因此非特异性结合率低且容量高。ProteoPrep 免疫亲和白蛋白 和IgG去除试剂盒已被用于在制备用于蛋白质组学分析、二维电泳 (2DE) 或液相色谱 (LC) 的样品过程中,特异性去除人血清 (25-50μL) 中的白蛋白和 IgG。该试剂盒还可有效去除小鼠和豚鼠血清中的白蛋白和 IgG。
应用
ProteoPrep® 免疫亲和白蛋白& 和IgG去除试剂盒已被用于:
  • 脐带血清蛋白质组学
  • 人血浆(HP)蛋白质组学
  • 基于蛋白质组学特征的肾病综合征患者尿液中潜在蛋白质生物标志物的筛查
特点和优势
  • 可以高容量地去除更多干扰性高丰度蛋白
  • 高度特异性,确保您可精确获得更完整的蛋白质组
  • 缓冲体系兼容二维电泳,因此不存在可能造成蛋白损失的中间耗时步骤
法律信息
ProteoPrep is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service