Merck
All Photos(3)
R0901
Sigma-Aldrich
RNAlater®
Stabilize and protect RNA with immediate RNase inactivation
Synonym(s):
RNA preservation solution, RNA protection solution, RNA protector, RNA stabilizer, RNA storage solution, RNA transportation solution
MDL编号:
NACRES:
NA.52
质量水平
100
Related Categories
一般描述
RNAlater与绝大多数的RNA分离方法相兼容,包括TRI试剂和GenElute总RNA分离和哺乳动物mRN分离试剂盒。
RNAlater是一种水相的无毒性组织储存试剂,可在未冷冻的样本中快速穿透组织以在原位对细胞RNA进行稳定和保护。 组织块在收集后立即浸没在RNAlater中进行储存,而不会损害RNA的质量或数量。RNAlater免去了对组织样本立即进行处理或冷冻在液氮中用于后续处理的需要。 RNAlater在37 °C、25 °C和4 °C保存组织中的RNA分别长达1天、一周和一个月。组织还可在-20 °C保存更长时间。
RNAlater已利用来自脊椎动物包括大脑、心脏、肾脏、脾脏、肝脏、睾丸、骨骼肌、脂肪、肺和胸腺的多种组织进行广泛的测试。RNAlater还可有效用于大肠杆菌果蝇、组织培养细胞、白细胞和某些植物。
RNAlater是一种水相的无毒性组织储存试剂,可在未冷冻的样本中快速穿透组织以在原位对细胞RNA进行稳定和保护。 组织块在收集后立即浸没在RNAlater中进行储存,而不会损害RNA的质量或数量。RNAlater免去了对组织样本立即进行处理或冷冻在液氮中用于后续处理的需要。 RNAlater在37 °C、25 °C和4 °C保存组织中的RNA分别长达1天、一周和一个月。组织还可在-20 °C保存更长时间。
RNAlater可用于各种下游应用包括mRNA及总RNA的分离、组织学和免疫组化,并与Sigma的分离试剂盒相兼容。
应用
RNAlater®已用于合成反义RNA探针。它可用于各种下游应用包括mRNA及总RNA分离、组织学和免疫组合,并与Sigma的GenElute分离试剂盒相兼容。
特点和优势
  • 不会对后续mRNA或总RNA的分离造成RNA质量的影响
  • 快速穿透组织已稳定并保护细胞RNA
  • 可实现下游组织处理的水相无毒性溶液
  • 在室温对样本进行稳定
其他说明
RNAlater®是一种水相的无毒性组织和细胞储存试剂,可对完整的、未冷冻的组织和细胞样本中的细胞RNA进行保护。 RNAlater免去了对样本立即进行处理或冷冻在液氮中用于后续处理的需要。
原理
RNAlater易于使用。仅需简单地将待储存的组织样品切割成在至少一个维度上小于0.5 cm,并浸没在5倍体积的RNAlater中。小的器官,如大鼠肾脏、肝脏或脾脏可被整体储存在RNAlater中。当准备好需要分离RNA时,可从RNAlater 中取出组织并按照像刚收集到的组织一样进行处理。对于细胞储存,可在加入5-10倍体积的RNAlater之前使用少量的PBS用于重悬沉淀的细胞。在制备RNA之前,将细胞进行沉淀并弃上清。
法律信息
获得了Ambion, Inc., The RNA Company授权进行分销。
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
RNAlater is a registered trademark of Ambion, Inc.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service