Merck
Z334219
BRAND®试管架, PP
Holds 21 x 30 mm tubes, red
登录查看公司和协议定价
NACRES:
NB.35
物料
polypropylene
特点
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 3 × 7
Holds 21 x 30 mm tubes
manufacturer/tradename
BRAND 4340042
长度 × 宽度 × 高度
265 mm × 126 mm × 88 mm
颜色
red
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
Z334146Z334286Z334294
vibrant-m
Z334219
BRAND®试管架, PP
vibrant-m
Z334146
BRAND®试管架, PP
vibrant-m
Z334286
BRAND®试管架, PP
vibrant-m
Z334294
BRAND®试管架, PP
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, Holds 21 x 30 mm tubes, positions 3 × 7
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 3 × 7, Holds 21 x 30 mm tubes
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 3 × 7, Holds 21 x 30 mm tubes
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 4 × 8, Holds 32 x 25 mm tubes
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
color
red
color
blue
color
white
color
white
一般描述
可用于一般直径试管的多功能且价格便宜的试管架。坚固的结构,可堆叠。
聚丙烯架子可卡扣在一起(三件式),易于组装,坚固耐用,可堆叠,并提供四种颜色。不会漂浮在水浴中。带有字母数字位置标识,可清楚地识别样品。位置之间就较大间隔。
工作温度:-20至90ºC。可在121ºC高温高压灭菌。
其他说明
BR4340042 (India)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2