Merck
Z334421
BRAND® microcentrifuge tube racks, PP
red
登录查看公司和协议定价
NACRES:
NB.35
物料
polypropylene
red
特点
autoclavable at 121 °C (2 bar), acc to DIN EN 285
positions 8 × 16
Holds 128 x microtubes
制造商/商品名称
BRAND 4341052
参数
−20-+90 °C temperature
长度 × 宽度 × 高度
265 mm × 126 mm × 38 mm
管直径
11 mm
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
Z334405Z334219Z334286
vibrant-m
Z334421
BRAND® microcentrifuge tube racks, PP
vibrant-m
Z334405
BRAND® microcentrifuge tube racks, PP
vibrant-m
Z334219
BRAND®试管架, PP
vibrant-m
Z334286
BRAND®试管架, PP
feature
autoclavable at 121 °C (2 bar), acc to DIN EN 285, Holds 128 x microtubes, positions 8 × 16
feature
autoclavable at 121 °C (2 bar), acc to DIN EN 285, positions 8 × 16, Holds 128 x microtubes
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 3 × 7, Holds 21 x 30 mm tubes
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 3 × 7, Holds 21 x 30 mm tubes
material
polypropylene , red
material
blue , polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
parameter
−20-+90 °C temperature
parameter
−20-+90 °C temperature
parameter
-
parameter
-
L × W × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
tube diam.
11 mm
tube diam.
11 mm
tube diam.
-
tube diam.
-
一般描述
Microcentrifuge tube racks are stackable, with alphanumerical positions. Racks are made of PP (filled, density 1.2 g/cm), will not float in waterbath. Sturdy construction racks are supplied in two-pieces for convenient and permanent assembly.
其他说明
BR4341052 (India)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Floating tube rack rectangular shaped, holds 24 tubes, Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
Sigma-Aldrich
R7776
Floating tube rack
Reversible 96 well rack assorted colors
R6151
Reversible 96 well rack