主要文件
Z744089
Autoclave indicator tape
W × L 3/4 in. × 2,160 in.
别名:
Indicator tape
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 ROLL
$30.10
$30.10
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 ROLL
$30.10
About This Item
分類程式碼代碼:
41122410
$30.10
请联系客服了解存货情况
包裝
pack of 1 roll
製造商/商標名
Diversified Biotech ACTP-1000
寬度 × 長度
3/4 in. × 2,160 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Printed diagonal stripes darken indicating a steam autoclave process is complete. Stripes darken after 5 minutes of exposure at 273°F (134°C) at steam pressure of 1.02 kg/cm2.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)