Merck
150696
Supelco
盐酸 溶液
1 M, for 3S adapter technology
登录to View Organizational & Contract Pricing
别名:
氯化氢 溶液
Empirical Formula (Hill Notation):
HCl
CAS号:
分子量:
36.46
MDL编号:
蒸汽压
190 mmHg ( 25 °C)
形式
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
浓度
0.995-1.005 M
1 M
technique(s)
titration: suitable
体积
1 L
1000 mL
bp
100 °C (lit.)
密度
1 g/cm3
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
相关类别
一般描述
3S-安全、智能、可靠
采用独创性保护的智能包装解决方案。
通过 RFID 芯片将试剂信息从试剂瓶传输到滴定仪。
3S试剂仅与Metrohm Omnis滴定平台兼容。
详见SigmaAldrich.com/3S
其他说明
一旦开瓶,存储时间将受到限制。
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
分析证书(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3
Hydrochloric acid solution c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Supelco
1.09060
盐酸溶液,6.0 N
Hydrochloric acid 36.5-38.0%, BioReagent, for molecular biology
Sigma-Aldrich
H1758
盐酸
Sodium hydroxide solution 1 M, for HPCE
Supelco
79724
氢氧化钠 溶液