Merck
50509-U
Supelco
Ascentis® Express C18,5μm HPLC色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
登录查看公司和协议定价
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
Ascentis®
特点
endcapped
制造商/商品名称
Ascentis®
包装
1 ea of
参数
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
5 cm × 2.1 mm
表面积
90 m2/g
杂质
<5 ppm metals
基质
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
90 Å pore size
工作pH值
2-9
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
相关类别
一般描述
Ascentis® Express 5 μm C18是一种基于高效Fused-Core®颗粒设计的高速、高效液相色谱柱。Fused-Core®颗粒在固体二氧化硅核心周围的提供一层高纯度二氧化硅薄壳。由于0.5微米厚的多孔壳的浅扩散路径以及5微米的高度均匀总粒径,该颗粒设计具有非常高的柱效。 Ascentis Express 5 μm C18具有紧密结合、广泛封端的二甲基十八烷基固定相,提供了稳定的反相填料,可用于碱性、酸性或中性化合物。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA