Merck
581324-U
Supelco
Ascentis ® C18 HPLC 色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
登录查看公司和协议定价
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
产品线
Ascentis®
特点
endcapped
制造商/商品名称
Ascentis®
包装
1 ea of
标记范围
25% Carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面积
450 m2/g
表面覆盖度
3.7 μmol/m2
杂质
<5 ppm metals
基质
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å
operating pH range
2-8
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
相关类别
一般描述
Ascentis 系列色谱柱是 Supelco 科学家推出的第四代 HPLC 色谱柱技术。Ascentis 系列色谱柱是以高纯硅胶为基质,孔径 100Å,硅胶粒径为 3、5 和 10 微米。该色谱柱用于小分子的应用,柱内径可从微径柱(1.0mm 内径)扩展到制备尺寸(50mm 内径)。该系列包括 C18、C8、苯基、Si 和内嵌极性基团相(反相酰胺)。
Ascentis C18 是特别稳定可靠的首选 HPLC 色谱柱,即使对于难以分离的化合物也能提供对称的峰形和出色的保留性能。
特点和优势
  • 出色的保留性能
  • 优良的峰形对称性
  • 重现性好
  • 与 LC-MS 完全兼容
推荐产品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律信息
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA