Merck
All Photos(1)
1006801
USP
丙酮
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Linear Formula:
CH3COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
58.08
Beilstein:
635680
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
蒸汽密度
2 (vs air)
蒸汽压
184 mmHg ( 20 °C)
expl. lim.
13.2 %
manufacturer/tradename
USP
availability
not available in (Sales restrictions may apply)
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
一般描述
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
丙酮′发光强度取决于溶液组分。丙酮吸收UV光,导致丙酮光分解和放射性产物。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
USP颁布的SDS请点击此处
可能适用相应的销售限制。
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(F)
1.4 °F - closed cup
闪点(C)
-17.0 °C - closed cup
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service