Merck
All Photos(1)
1233009
USP
依地酸二钠
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(s):
乙二胺四乙酸 二钠盐 二水合物, EDTA 二钠盐, EDTA-Na2, 乙二胺四乙酸二钠 二水合物, 依地酸, 依地酸二钠, 依地酸盐 二钠盐 二水合物
Empirical Formula (Hill Notation):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
372.24
Beilstein:
3900609
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
mp
248 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
一般描述
本产品按照发行药典的发行和规定提供。支持本产品的所有信息,包括安全数据表和任何产品信息传单,都是在发行药典的授权下开发和发布的。有关更多信息和支持,请访问发行药典的网站。
应用
二价阳离子的螯合剂。抑制需要二价阳离子才能具有活性的酶,例如金属蛋白酶。
分析说明
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他说明
关于USP颁布的SDS,请点击此处
可能适用相应的销售限制。
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
靶器官
Respiratory Tract
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
SDS
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service