至今,Dulbecco、Eagle、Ringer和其他先驱医学和科学家开发的培养基配方仍在广泛使用。这类培养基及其他经典培养基的变量因子针对各种哺乳动物细胞培养生理相关环境需求进行了反复改良。无论您是要支持贴壁/悬浮表型(含或不含FBS)生长,抑或是需要高/低谷氨酰胺含量、即用型液体或易于储存的粉末配方——均可在此找到所需的细胞培养产品。这些培养基及其所含的盐及其成分已经过细胞培养应用反复检验,并在我们一流䣌生产设施中生产。
我们现售和定制生物工艺细胞培养基(CCM)产品可提高上游单抗、疫苗、基因/细胞治疗工艺的产率。
在长达数十年的各种细胞生理学研究应用中,细胞培养基配方经过反复优化。现可选择的培养基包括DMEM、MEM、RPMI-1640、Ham’s F-10 & F-12配方,以及M199等无血清培养方案。
植物培养基,例如Murashige和Skoog(MS培养基)、Gamborg’s B5和Phytamax™兰花培养基,含有适用于植物细胞、器官和组织培养必需的微量营养素、大量营养素、有机物、维生素和植物生长调节剂。