Merck
密理博® 无菌过滤器
图片显示,一名身穿白大褂的妇女正在使用装有红色液体的实验室烧瓶,烧瓶与另一个底部装有蓝色液体的设备相连。
无菌过滤装置用于澄清和防止细胞培养基、细胞培养试剂、缓冲液、生物样品、蛋白质样品等的微生物污染。这些设备提供了高压灭菌的替代方法,高压灭菌会使敏感的热敏性生物成分降解。我们提供小容量到大容量的 Millipore® 无菌过滤器,用于细胞培养、长期储存试剂的制备以及其他应用。对于希望进行小容量过滤(1-200 mL)的研究人员,我们还提供 Millex® 注射器过滤器。
相关资源
1/2
图片显示的是两个医用吸入器。左边的是透明的,顶部是白色的,右边的是橙色的药罐和白色的口罩。此类吸入器通常用于将药物直接输送到肺部,以治疗哮喘或慢性阻塞性肺病等疾病。
Steriflip® 过滤器
与 50 mL 离心管兼容,Steriflip® 过滤器直接集成到样品管中,省去了液体转移步骤。要进行过滤,只需将设备连接到装有样品的 50 mL 离心管上,翻转并抽真空。滤液直接收集到所附的 50 mL 离心管中。有三种滤膜可供选择:
  • Millipore® Express® 聚醚砜(PES)膜是蛋白质结合率低的理想选择,在粘稠溶液中流速更快
  • Durapore® PVDF 膜的蛋白质结合率最低,是放大应用的理想选择
  • 尼龙网膜最适合去除大颗粒 
图片展示了一组三个透明量杯,里面装有不同浓度的彩色液体。每个烧杯上都贴有蓝色和红色标签,可能表示测量值或品牌。
Stericup® Quick R 无菌过滤器 无菌过滤器
当对培养基和缓冲液进行可靠的无菌过滤至关重要时,世界各地的实验室都信赖 Stericup® 设备。Stericup®过滤器具有全系列的滤膜材料、孔径和过滤量,是细胞培养和其他无菌应用过滤领域的领导者。下一代 Stericup® Quick Release 真空过滤装置采用人体工程学创新设计,提高了可用性并简化了过滤过程,同时利用 Millipore® 膜的可靠性能保护重要的细胞培养物。
  • 行业领先的膜,具有应用优化的材料和孔径选择
  • Stem cell-tested Millipore Express® PLUS PES filters safeguard growth media
图片上有三个透明瓶子,分别带有徽标 M、蓝色瓶盖和标签,每个瓶子的形状和大小各不相同。
Stericup® E环保无菌过滤器
我们的 对可持续发展的承诺激励我们设计出一种过滤装置,在不影响无菌性的前提下帮助实验室实现绿色环保。Stericup® E 和 Steritop® E 过滤器可直接安装到商用培养基瓶上,省去了塑料过滤漏斗,从而减少了高达 48% 的塑料垃圾,并相应地大大降低了包装、运输和储存的影响。
  • Less disposable plastic
  • Reduced hazardous waste
  • More lab storage space 
该图像似乎是一个医疗或实验室装置,其特点是一个注射器与一个带瓶塞和出口的玻璃瓶相连。注射器上有测量标记,玻璃瓶类似于科学实验室中用于储存化学品或溶液的试剂瓶。
Sterivex™过滤器
使用 Sterivex™ 压力驱动型过滤器对高达 2,000 mL 的容量进行过滤灭菌。Sterivex™ 过滤器有三种膜选项和多种出口连接方式,几乎适用于任何工作流程,并可分配到几乎任何储存容器中。Sterivex™ 过滤器可与蠕动泵、注射器或压力容器配合使用,以消除倾析或移液造成污染的风险。
  • 可与各种压力设备配合使用,包括注射器、蠕动泵和压力容器
  • 有多种膜类型可供选择,以适应不同的应用需求,最大容量可达 2 L
    • 0.0.22 µm Durapore® PVDF 膜用于水溶液灭菌,蛋白质结合率极低
    • 0.45 µm Durapore® PVDF 膜,用于澄清水溶液
图片似乎是一个实验室装置,专门用于科学实验或化学过程。画面上有一个圆形平底烧瓶,里面装有红色液体,蓝色圆形盖子与管道相连。
Stericap™瓶口过滤器
Stericap™ 通用瓶口过滤装置可快速真空过滤兼容的瓶子。即使是粘稠溶液也能高效过滤,不会堵塞,因此这些过滤器非常适合用于补充血清的培养基。  Stericap™ 过滤装置可与内颈直径为 20 至 67 毫米的真空额定瓶或其他容器兼容,提供最大的通用性、容量和过滤率。
  • Millipore Express® PLUS PES 膜可实现最快的流速和较低的蛋白质结合率
  • 适用于直径为 20 至 67 毫米的任何真空额定瓶,实现了最大的通用性
  • 大容量减少了制备步骤
  • 易于使用的 PES 膜可实现最快的流速和较低的蛋白质结合率。
  • 简易流量控制按钮意味着过滤器可以轻松地在瓶子之间转移,而无需停止真空
  • 无热原和细胞毒性污染物,适用于健康的细胞培养和关键的下游应用
图片似乎是一个水过滤系统,从过滤器出来的一根管子通向一个透明塑料水瓶的瓶口。
Steripak™过滤装置
Steripak™过滤装置设计用于对含或不含血清补充剂的组织培养基进行更大规模的压力驱动过滤。Steripak™装置有两种最大容量可供选择,最大可过滤10升或20升液体。两种规格都配备了低蛋白结合、快速流动的 0.22 µm 孔径 Millipore Express® 膜。装置无菌供应,可随时连接到泵或压力容器。
  • Millipore Express® PLUS PES 膜流速最快,蛋白质结合率低
  • 更大规模的压力驱动过滤装置,流速更快,减少了大容量过滤所需的时间
  • Manually operated top air vent to prevent air lock stop of flow
  • Filling bell for cleaner filling environment around the opening of the receptacle bottle
登录以继续。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?
为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。