Merck
MultiScreen® 滤板
MultiScreen® 板提供 96 孔和 384 孔两种规格,具有多种配置和多种外壳材料,以确保与各种培养基配方和溶剂兼容。MultiScreen® 实底板适用于化学发光和荧光筛选实验、样品制备和储存,以及 ELISA(包括 8 孔条状格式)。 滤膜板在样本制备中具有不可替代的作用,包括流式细胞术的细胞分离、ELISpot、细胞迁移、侵袭和趋化、酶及受体配体结合、溶解度与通透性检测(包括PAMPA)。 这些板兼容自动化操作,并专为配合 DirectStack™ 真空工作流程设计,以最大限度减少样本交叉污染。提供产品定制服务,包括条形码、滤膜选择和包装。
MultiScreen® 滤板
一张展示MultiScreen® 96孔板由MultiScreen® 板处理机进行处理的图片。
使用 MultiScreen® 滤膜板的自动化工作流程
MultiScreen® 滤膜板专为高效配合高灵敏度检测和成像系统而设计,可提供可靠、稳健的样本处理和精准转移。96孔和384孔板采用多种基板材料制成,以确保与各类样本的兼容性。MultiScreen® 滤膜板提供多种膜滤材选择,包括无菌和非无菌两种类型。
  • Durapore® (PVDF) 滤膜:孔径为 0.22–1.2 µm、低蛋白和核酸吸附性的滤膜,适用于样品制备、生化检测及微球基应用​
  • Immobilon®P (PVDF) 膜:高蛋白和核酸结合性膜,孔径为 0.45 µm,适用于 ELISpot(包括荧光 ELISpot)以及 DNA 或蛋白质结合检测​
  • 此外还提供多种其他膜,包括 MCE(硝化纤维素)、PTFE、聚碳酸酯等​​
MultiScreen®HTS 滤膜板
MultiScreen®HTS 板专为配合自动化工作站进行高通量实验而设计。坚固的侧壁便于操作,且提供充足的表面空间用于放置条形码标签。 每个孔均采用密封设计,可防止孵育过程中产生的交叉干扰。专利设计的底层排水槽可拆卸,便于轻松接触滤膜。MultiScreen®HTS+ 滤膜板采用独特的尼龙网背衬,可增强洗涤效果,降低背景信号并提高信噪比。滤膜板提供 96 孔和 384 孔两种规格,并提供多种膜材和塑料材质供选择。 
MultiScreen® Classic 滤膜板​
MultiScreen® Classic 滤板专为需要拆卸底层排水槽并接触滤膜的检测而设计。柔韧的板底材料可手动剥离,适用于低通量检测。每个孔均独立密封,可防止孵育过程中产生的串扰。该滤板提供 96 孔规格,并提供多种滤膜和塑料材质选择。​
MultiScreen® Solvinert™ 滤板
对于样品制备、溶剂沉淀法、微球裂解实验以及定量滤液转移分析,我们推荐使用 MultiScreen® Solvinert™ 滤板。这些滤板内含亲水或疏水 PTFE 膜,可确保低萃取物、低非特异性结合以及高分析物回收率。
MultiScreen® 网状滤板
MultiScreen® MESH 系统采用 96 孔尼龙网底滤板,通过以多细胞生物作为体内模型来评估新化合物,构成了一套用于靶点筛选及其他关键应用的完整系统。该系统常用于制药和农药研发领域,用于检测细胞毒性、麻痹及细胞死亡。滤板采用光学透明塑料制成,便于成像。​
MultiScreen®-MIC 滤板(用于迁移、侵袭和趋化性检测)
MultiScreen®-MIC 滤板为多种基于细胞的筛选实验(包括迁移、侵袭、趋化、共培养、血管生成和穿透)提供了一个可靠且多功能的平台。 板和试剂盒提供多种膜孔径规格,可满足贴壁或悬浮细胞系的检测需求,并支持细胞生长以进行穿透和共培养检测。板为无菌状态,可延长孵育时间,并支持在同一装置中完成实验设置和分析。
  • 适用于贴壁细胞或悬浮细胞​
  • 广泛的实验兼容性
  • 实验一致性高,实验间变异性小​
  • 聚碳酸酯膜孔径提供 3、5 和 8 μm 三种规格​
  • 提供预组装试剂盒
MultiScreen® PCR 过滤板
MultiScreen® PCR 滤膜板利用尺寸排阻原理,用于纯化聚合酶链式反应(PCR)产物、细菌人工染色体(BAC)制备物和质粒制备物,以及测序反应后的纯化。这些滤膜板可实现快速、可自动化、高通量的 PCR 纯化。 提供 96 孔和 384 孔两种规格,其中包括用于纯化小体积 PCR 产物样本的微型 96 孔格式。
  • 高纯度与高回收率
  • 快速处理时间
  • >99.5% 引物去除率
  • MultiScreen® PCR96微孔滤板,推荐用于小体积(1–150 μL)样本
MultiScreen® 真空集流器及配件
MultiScreen® 真空集流板采用 DirectStack™ 技术,可提升基于滤膜的检测性能和可靠性,支持板对板堆叠,从而在需要收集滤液的应用中消除流向导管与接收孔之间的间隙。提供多种配件,可优化放射性检测、色谱分析及样本收集的工作流程。
想了解更多关于 Millicell® 培养板的信息吗?欢迎浏览我们种类齐全的 Millicell® 细胞培养插入件和培养板系列。
相关资源
1/2
登录以继续。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?
为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。