Merck
维生素
专注于食品科学研究的实验室设施。该图片显示了一只处理培养皿的机器臂,带有分子结构和科学符号的全息投影。在前景中有各种新鲜蔬菜和水果,包括桔子和绿叶蔬菜,表明实验室进行的是天然食品性质的研究。
维生素是一类有机物,是维持有机体的细胞功能和生长不可或缺的成分。大多数维生素不能由人体合成,因此从食物和/或补充剂中获取这类成分非常重要。营养/食品科学研究、新陈代谢研究、微生物组研究、农业科学研究和疾病研究正在不断研究维生素的作用,以更好地了解维生素如何影响细胞生长、细胞再生、疾病和整体健康。此外,由于维生素是细胞生长和发育的关键底物,因此维生素还被广泛用作细胞培养基中的补充剂。  
13种必需的脂溶性和水溶性维生素包括:维生素A、C、D、E、K、B1(硫胺素)、B2(核黄素)、B3(烟酸)、B5(泛酸)、B7(生物素)、B6、B12和叶酸(B9)。我们的化合物可用作需氧和厌氧微生物培养的培养基补充剂,以提高繁殖细胞的活力,或选择性分离和培养微生物。 
我们可提供多种维生素研究产品、混合物和试剂盒。我们的产品具有高纯度,可确保您在生命科学研究中的一致性、可靠性和质量。此外,我们提供了广泛的规格和重量选择,并选用了可最大程度地减少化合物降解、确保最佳的保质期的顶级包装材料。
用于细胞培养的维生素
细胞培养基通常需要补充FBS或胎牛血清等,这些是细胞生长所需维生素的重要来源。有些培养基还添加特定的维生素,以便适用于更多的细胞系。B族维生素是细胞增殖的必需品之一。某些培养基中还配制有较高含量的维生素A和E。在培养基制剂中其他常见维生素还包括生物素,核黄素和硫胺素。​
产品
显示205的1-20
变更视图
显示205的1-20
比较
产品编号
产品名称
产品描述
价格
您已查看过 205 结果的1-20