Merck
氟化构建模块
三种化学结构呈现在彩色几何背景上。左侧蓝色六边形标注着"2-溴-4-氟吡啶",其对应分子结构显示吡啶环带有溴(Br)和氟(F)取代基。 中央黄色正方形标注"2,2-二氟乙胺",其分子式为NH₂CHF₂。右侧紫色五边形呈现"1,1,1-三氟-3-甲基-2-丁烯-1-醇",分子结构图显示多个氟原子(F)及羟基(OH)连接于支链碳链。
我们将通过丰富的含氟构建模块组合确保您的工作持续推进,其中包含具有常见且理想取代基的化合物,例如三氟甲基(TFM)、二氟甲基(DFM)、三氟甲磺酸酯及五氟硫基。 在有机分子中引入氟原子或氟代烷基,可在最小空间位阻干扰下调节其物理化学性质(如稳定性、反应性、亲脂性及酸度),并能显著提升先导化合物的筛选效率。¹ 此外,氟代构建模块相较于非氟化同类化合物具有更优异的热稳定性。 据估计,约 30% 的所有新批准药物2、超过 50% 的批准畅销药3(如立普妥® 和百忧解®)以及约 25% 的许可除草剂1(如三氟草胺和氟吡脲)都含有一个或多个氟原子,这些产品的年销售额高达数十亿美元。
除在药物化学领域拥有众多应用外,含氟构建块在材料化学、农用化学及普通有机化学中同样具有重要价值。  在材料化学领域,最广为人知的氟化化合物当属聚四氟乙烯(PTFE),即特氟龙,其应用涵盖不粘涂层、润滑剂及碳纤维复合材料生产。氟元素在除草剂与杀虫剂中的引入,催生了性能显著优于非氟化同类产品的农用化学品子类。
我们同时提供多样化的全氟化及含氟标记构建模块,以及氟化有机金属底物。结合我们广泛的常规与独特氟化试剂,您将获得强大的工具包,助您开拓新型目标化合物的研究前沿。
产品
显示955的1-20
变更视图
显示955的1-20
比较
产品编号
产品名称
产品描述
价格
相关资源
参考文献
1.
Fujiwara T, O'Hagan D. 2014. Successful fluorine-containing herbicide agrochemicals. Journal of Fluorine Chemistry. 16716-29. https://doi.org/10.1016/j.jfluchem.2014.06.014
2.
Zhou Y, Wang J, Gu Z, Wang S, Zhu W, Aceña JL, Soloshonok VA, Izawa K, Liu H. 2016. Next Generation of Fluorine-Containing Pharmaceuticals, Compounds Currently in Phase II?III Clinical Trials of Major Pharmaceutical Companies: New Structural Trends and Therapeutic Areas. Chem. Rev.. 116(2):422-518. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00392
3.
Han J, Butler G, Moriwaki H, Konno H, Soloshonok VA, Kitamura T. Kitamura Electrophilic Fluorination Using HF as a Source of Fluorine. Molecules. 25(9):2116. https://doi.org/10.3390/molecules25092116
登录以继续。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?
为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。