有机催化剂
有机催化剂——由碳、氢、氧、氮、硫或磷化氢组成的小分子,能激活化学反应——已成为绿色化学工具箱中不可或缺的组成部分。虽然所有催化剂通常都具有可持续性,但有机催化剂超越了绿色化学的12项原则。 有机催化剂能在温和条件下与各类官能团反应,且不受空气或水影响,从而减少目标化合物合成所需步骤,实现节能降本。作为非金属催化剂,这类产品对环境无害,天然无毒且不产生金属废料。
凭借其高效性、稳定性、高纯度及选择性,有机催化剂被广泛应用于小分子药物研发及复杂分子结构设计领域。 常见的有机催化反应包括:狄尔斯-阿尔德反应、迈克尔反应、曼尼希不对称反应、石氏环氧化反应、1,3-双极子环加成反应、弗里德尔-克拉夫茨烷基化反应、α-氯化反应、α-氟化反应及转移氢化反应。这些反应的启动机制在于有机催化剂通过向底物提供或夺取电子/质子实现。 因此,有机催化剂通常被归类为路易斯碱、路易斯酸、布伦斯特碱和布伦斯特酸。
探索我们精心设计的有机催化剂产品组合,助您点燃环保型有机催化反应,开启绿色化学探索之旅。
产品
按相关性排序
显示155的1-20
变更视图
显示155的1-20
比较
产品编号
产品名称
产品描述
价格
相关资源
- Article: Chiral Phosphoric Acids: Versatile Organocatalysts with Expanding Applications
TRIP和TiPSY手性磷酸催化剂
- Article: Macmillan Imidazolidinone Organocatalysts
Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.
登录以继续。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。