Merck
金属
金属卷
利用我们全面的产品线来实现可靠的结果。我们的产品线包括各种等级的金属、金属盐和金属氧化物,它们是研发、生产和质量控制领域中各种应用的理想选择。 凭借精选原料、最新生产技术和严格的质量管理,我们保证为各种分析应用提供优质的高纯度产品。 
我们的批次间一致性和一系列优质产品将令您受益匪浅,它们除了具有实用的纯度等级和规格外,还有各种不同包装尺寸。
阅读更多
该图片显示了堆叠起来的三个盒子,每个盒子标记了不同的化学品级别。顶部的盒子为紫色,标有“EMSURE®优质级”,中间的盒子标有“EMPARTA®标准级”,底部的盒子为橙色,标有“EMPLURA®基础级”。
EMSURE® 和EMPLURA®无机试剂
我们品种齐全的分析用产品组合包括EMSURE® 和EMPLURA® 品牌下两种质量等级的的一系列无机产品。 凭借出众的质量和纯度,这些分析产品从源头上带来了高准确度、高效率和经济性。
优质级 EMSURE®产品具有最高的纯度 (99.7 – 99.9%),并针对监管分析和高要求的实验室应用进行优化。这些产品具有全面的规格和优良的质量,使您能够完全控制测试条件,并消除不确定因素。它们同时也适用于最新分析技术。
基础级EMPLURA®产品线是制备实验室工作、清洗或标准生产过程等应用的理想选择。这些经济实惠的无机产品提供了充足的规格和最常见的参数,具有小包装尺寸和散装规格。
该图片显示了EMSURE®锌粉的容器,适用于尺寸小于45 µm的颗粒分析。该标签包括一个条形码、危险性符号和品牌“Supelco”,表明了化学品的性质和安全性信息。
药典级分析用金属
我们提供的精选优质金属盐、金属和贵金属适用于药典级分析,并满足或超越国际标准的要求,如美国化学学会(ACS)或欧洲药典(Reag. Ph Eu)。我们的高纯度金属盐、金属和贵金属 (通常纯度 > 99.0%) “for analysis EMSURE®” 特别测定了痕量杂质,具有不同包装尺寸,可满足您的特定需求。
每种 EMSURE®和EMPLURA® 产品都随附全面的品质分析报告(CoA) 和材料安全技术说明书(MSDS),给您带来绝对的分析保障。对于EMSURE® 级产品,我们还提供更详尽的文档。