Merck
血型鉴定已用试剂
含Bioscot<sup>®</sup>血型鉴定成品试剂的滴管瓶
成品试剂
Millipore®血型鉴定试剂系列采用人源或鼠源单克隆抗体制成,并以低蛋白稀释液为基质。相较于多克隆抗体产品,这些单克隆试剂具有多重优势:
  • 高度特异性——无抗体污染风险
  • 批次间一致性
  • 低生物危害风险
  • IgM抗体可直接进行凝集反应,无需间接抗球蛋白试验即可发挥作用,并适用于直接抗球蛋白试验呈阳性的细胞分型。
我们提供种类繁多的成品试剂,旨在满足多元化的商业需求。专为体外诊断(IVD)设计的优质BIOSCOT®试剂完全符合欧盟法规2017/746,确保最高质量与可靠性标准。此外,我们还提供大包装成品试剂、研究用试剂及无标记试剂瓶。
凭借多年协助客户完成国际产品注册的经验,无论您的产品采用Millipore®品牌标识还是自有包装设计,我们均可提供产品注册支持服务。
BIOSCOT®标识试剂并非面向所有地区客户供应。
大包装试剂、研究用试剂及无标识瓶装规格与BIOSCOT® CE认证试剂具有相同的反应活性和特性。大包装试剂及无标识瓶装规格适用于后续生产或非诊断用途。标注为研究用途的试剂不可用于临床诊断应用。
产品
显示129的1-20
变更视图
显示129的1-20
比较
产品编号
产品名称
产品描述
价格
您已查看过 129 结果的1-20
相关资源
相关视频
该图像描绘了一个专业场景:画面中人物身着白色实验服,戴着亮蓝色乳胶手套,正在实验室环境中进行精密操作——或操作设备,或进行实验。背景中布满各种模糊的仪器设备。
血型鉴定单克隆抗体
探索我们多种形式的单克隆抗体产品线,涵盖标准化中间体、全抗原结合物(FFMU)、大包装成品试剂,以及研究用途的抗体和试剂。
登录以继续。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?
为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。